Merck
285552
Sigma-Aldrich
Dibucain -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-chinolincarboxamid -hydrochlorid, Cinchocain -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChIKey
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
potentes, lang wirksames Lokalanästhetikum
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)