Merck
285064
Sigma-Aldrich
5-Aminolaevulinsäure-methylester -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
5-Amino-4-oxopentanoic acid methyl ester, 5-Aminolevulinic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
95%
SMILES String
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChIKey
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable