Merck
284866
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-thiocyanato-benzoesäure
98%
Synonym(e):
2-Nitro-5-thiocyanobenzoesäure, NTCB
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(SCN)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.19
Beilstein:
2124001
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
156-157 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)