Merck
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chlor-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidin-2-sulfid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClNOPS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.71
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
127-129 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
Anwendung
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)