Merck
281921
Sigma-Aldrich
Allyl-propylether
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOCC=C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)