Merck
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-(N-methylanilin)-chrom
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
InChIKey
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)