Merck
280321
Sigma-Aldrich
2-Brom-heptansäure-ethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(Br)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
109 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(Br)C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)