Merck
280178
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazolacetat, überwiegend syn
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
195-197 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
oxime
SMILES String
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
InChIKey
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
Anwendung
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)