Merck
278009
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylzinndichlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2SnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
bp
66 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallics, 8, 2871-2871 (1989)