Merck
277886
Sigma-Aldrich
6-Chlor-3,5-diaminopyrazin-2-carbonsäureamid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6ClN5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C5H6ClN5O/c6-2-4(8)11-3(7)1(10-2)5(9)12/h(H2,9,12)(H4,7,8,11)
InChIKey
UYTQEWLAYXCJEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diego Alvarez de la Rosa et al.
The Journal of general physiology, 124(4), 395-407 (2004-09-29)
The serum and glucocorticoid induced kinase 1 (SGK1) participates in the regulation of sodium reabsorption in the distal segment of the renal tubule, where it may modify the function of the epithelial sodium channel (ENaC). The molecular mechanism underlying SGK1