Merck
277118
Sigma-Aldrich
3-Brom-1-chlor-5,5-dimethylhydantoin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6BrClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Br)C1=O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)