277010
Triphenylmethansulfenamid
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
NSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
InChIKey
PIDYQAYNSQSDQY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable