Merck
277002
Sigma-Aldrich
7-DOXYL-stearinsäuremethylester, freies Radikal
Synonym(e):
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H45NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Spin label.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)