Merck
276251
Sigma-Aldrich
Hydrochinondiacetat
98%
Synonym(e):
1,4-Diacetoxybenzene
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO2)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)