275778
Imidazo[1,2-a]pyridin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.626 (lit.)
bp
103 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccn2ccnc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
InChIKey
UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter