Merck
274038
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-(2-chlor-5-methylanilid)
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CONHC6H3(Cl)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Cl)c(NC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-10-7-8-12(15)13(9-10)16-14(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChIKey
GMBRRDISFVFICJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)