Merck
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)