Merck
273120
Sigma-Aldrich
(1S,E)-(−)-Camphorchinon-3-oxim
99%
Synonym(e):
(1S,E)-(−)-2,3-Bornandion-3-oxim, (1S,E)-(−)-3-Hydroxyiminobornan-2-on, anti-(1S)-(−)-Camphorchinon-3-oxim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −200°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)\C2=N\O
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7+/t6-,10+/m0/s1
InChIKey
YRNPDSREMSMKIY-MTPPGBDRSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)