Wichtige Dokumente
272299
5-Methoxyindan
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
143-145 °C/60 mmHg (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c1-11-10-6-5-8-3-2-4-9(8)7-10/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
WPPWEFVZGFJESZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Methoxyindan was used in the synthesis of 1,1,2,3−tetrabromo−6−methoxyindene by undergoing photobromination reaction.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Bromination of 5−Methoxyindane: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H−Benzo [c] fluoren−7−one Skeleton.
Synthetic Communications, 38(9), 1333-1345 (2008)