Merck
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.16
Beilstein:
111854
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Verpackung
pk of 10 × 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)