Wichtige Dokumente
269611
3-Chlorbenzophenon
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)