Merck
265039
Sigma-Aldrich
Dibenzyltrisulfid
99%
Synonym(e):
Dibenzyl trisulfid
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2)2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
SMILES String
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)