Merck
264709
Sigma-Aldrich
Essigsäure-isobutylester
95%, natural
Synonym(e):
Isobutylacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
1741909
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
natural
Dampfdichte
>4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Selbstzündungstemp.
793 °F
Expl.-Gr.
10.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)