Merck
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ho
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99.9%
Form
granular
Dichte
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChIKey
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)