Merck
261459
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure-hexylester
98%
Synonym(e):
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)