Merck
259578
Sigma-Aldrich
Bromo-tris-(triphenylphosphin)-rhodium(I)
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]3RhBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
972.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)