Merck
258792
Sigma-Aldrich
3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphin-2,7,12,17-tetrapropionsäuretetraisopropylester
synthetic
Synonym(e):
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H62N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
823.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)