Merck
255874
Sigma-Aldrich
3-Oxo-valeriansäure-methylester
98%
Synonym(e):
3-Oxo-pentansäure-methylester, Propionylessigsäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
Beilstein:
1753684
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)CC(=O)OC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter