Wichtige Dokumente
254053
Praseodym(III)-nitrat Hexahydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Praseodymtrinitrathexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?