248029
2,5-Difluorbenzoesäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, faintly yellow
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable