Merck
247839
Sigma-Aldrich
DL-Carnitinamid -hydrochlorid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17ClN2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)