Merck
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinyliden)-ethyliden]-2,5-cyclohexadien-1-on Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13NO · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
SMILES String
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)