Merck
246506
Sigma-Aldrich
2-Chlormethyl-2-phenyl-propan
99%
Synonym(e):
β-Chlor-tert.-butylbenzol, 1-Chlor-2-methyl-2-phenylpropan, Neophenylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.66
Beilstein:
2042085
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)