Merck
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoesäure Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.18 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
SMILES String
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)