Merck
244708
Sigma-Aldrich
1,1,3-Trimethoxy-propan
99%
Synonym(e):
3-Methoxypropionaldehyd-dimethylacetal
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
45-46 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCC(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-5-4-6(8-2)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FKZYYYDRLJCHGL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,1,3-Trimethoxypropane may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)