Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Dichte
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
InChIKey
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter