Merck
244287
Sigma-Aldrich
2,2,2-Tribromethyl-dichlorphosphat
97%
Synonym(e):
2,2,2-Tribromethyl-phosphordichloridat
About This Item
Lineare Formel:
CBr3CH2OP(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
90-92 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
SMILES String
ClP(Cl)(=O)OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br3Cl2O2P/c3-2(4,5)1-9-10(6,7)8/h1H2
InChIKey
RGBNHRWLNSWPPI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for oligonucleotide and oligodeoxynucleotide synthesis.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)