Merck
242136
Sigma-Aldrich
Morpholinophosphonsäure-(4-nitrophenylester)-chlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClN2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
54-55 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1