Wichtige Dokumente
241350
Natriumsalicylat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Natrium-2-hydroxybenzoat, Salicylsäure Natriumsalz
About This Item
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?