239933
Butyronitril
≥99%
Synonym(e):
Propylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Dampfdruck
23 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
910 °F
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?