Merck
238392
Sigma-Aldrich
Deoxycholsäure Natriumsalz Monohydrat
97%
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.57
Beilstein:
3643164
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +48.3°, c = 1 in ethanol
SMILES String
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChIKey
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Anwendung
Leistungsstarkes Solubilisierungsmittel; wird in der Solubilisierung von Östrogen-Synthetase aus humanen Plazenta-Mikrosomen verwendet.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)