Merck
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthrachinon
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)