Merck
236446
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-chlorpropan
≥99%
Synonym(e):
I-BCP, Trimethylenbromchlorid, Trimethylenchlorbromid
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.44
Beilstein:
605278
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChIKey
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)