Merck
234060
Sigma-Aldrich
Eriochromcyanin R
Dye content 40 %
Synonym(e):
Eriochromcyanin R, Eriochrome®-Cyanin RC, Solochromcyanin R
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H15Na3O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.39
Farbindexnummer:
43820
Beilstein:
3873874
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 40%
λmax
512 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Rechtliche Hinweise
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)