233501
4-Hexylanilin
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
279-285 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19N/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10H,2-6,13H2,1H3
InChIKey
OVEMTTZEBOCJDV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?