233102
2-(Trifluormethyl)-benzylalkohol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
90 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4,12H,5H2
InChIKey
TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter