Wichtige Dokumente
232556
2-Chlor-3-ethyl-benzoxazolium-tetrafluoroborat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BClF4NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
SMILES String
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?