Wichtige Dokumente
23215
Chlorameisensäure-1-naphthylester
≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.598
Dichte
1.273 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-11(13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
JRUFQZPDRRGHEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)oxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
- naphthalen-1-yl 4-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate
- 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyloxazol-5-yl naphthalen-1-ylcarbonate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)