Wichtige Dokumente
229229
Tetraethylzinn
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Sn](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Sn/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
InChIKey
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?