Merck
228524
Sigma-Aldrich
Kaliumhydrogendiiodat
99%
Synonym(e):
Kaliumbiiodat, Kaliumhydrogeniodat
About This Item
Lineare Formel:
KH(IO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChIKey
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)